2-Chloro-N-méthylacétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3014-5G C3014-25G
TCIAC3014-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC3014-5G TCIAC3014-25G
2-Chloro-N-méthylacétamide ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-N-méthylacétamide
Formule: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD00018913
Numéro CAS: 96-30-0
EINECS: 202-497-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité