Carteolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3015-50MG C3015-250MG
TCIAC3015-50MGEA 93.5 EUR InStock
TCIAC3015-50MG TCIAC3015-250MG
Carteolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Carteolol hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
Point de fusion: 278°C
Numéro MDL: MFCD00941499
Numéro CAS: 51781-21-6
EINECS: 257-415-7
Merck Index: 14,01866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité