4-Chloro-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3016-1G C3016-5G
TCIAC3016-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC3016-1G TCIAC3016-5G
4-Chloro-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2,6-diphenylpyrimidine
Formule: C₁₆H₁₁ClN₂
MW: 266,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234890
Numéro CAS: 29509-91-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82c6eae21467d60626fabab65bf578291c40f2fb&vid=82c6eae21467d60626fabab65bf578291c40f2fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité