4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4H-Cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dithiophene
C3021-200MG C3021-1G
TCIAC3021-200MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAC3021-200MG TCIAC3021-1G
4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥97.0% (par GC)
4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene
Formule: C₉H₆S₂
MW: 178,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20133900
Numéro CAS: 389-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité