3-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3022-1G C3022-5G
TCIAC3022-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC3022-1G TCIAC3022-5G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD03788834
Numéro CAS: 38180-46-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité