5-Chloropicolinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC3023-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC3023-5G TCIAC3023-25G
5-Chloropicolinonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Chloropicolinonitrile
Formule: C6H3ClN2
MW: 138,55 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD03788835
Numéro CAS: 89809-64-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité