Isocyanate de 3-chloropropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3027-1G C3027-5G
TCIAC3027-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC3027-1G TCIAC3027-5G
Isocyanate de 3-chloropropyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 3-chloropropyle
Formule: C₄H₆ClNO
MW: 119,55 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010384
Numéro CAS: 13010-19-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f5002cde13a85ec620dada2f3a12d5c4e04415&vid=b0f5002cde13a85ec620dada2f3a12d5c4e04415&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité