Cefmetazole sodium ≥92.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cefmetazole sodium salt
C3029-250MG C3029-1G
TCIAC3029-250MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAC3029-250MG TCIAC3029-1G
Cefmetazole sodium ≥92.0% (par HPLC)
Cefmetazole sodium
Formule: C₁₅H₁₆N₇NaO₅S₃
MW: 493,507 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214260
Numéro CAS: 56796-39-5
Merck Index: 14,01926
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +73.0 to +85.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité