1-Cyclohexylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3032-5ML C3032-25ML
TCIAC3032-5MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAC3032-5ML TCIAC3032-25ML
1-Cyclohexylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Cyclohexylpipéridine
Formule: C₁₁H₂₁N
MW: 167,29 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00014642
Numéro CAS: 3319-01-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité