2-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
C3049-1G C3049-5G
TCIAC3049-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC3049-1G TCIAC3049-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD03411936
Numéro CAS: 145349-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité