5-Cyano-2-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
C3050-1G C3050-5G
TCIAC3050-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC3050-1G TCIAC3050-5G
5-Cyano-2-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Cyano-2-methylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Numéro MDL: MFCD00038042
Numéro CAS: 3222-48-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité