3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3052-1G C3052-5G
TCIAC3052-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3052-1G TCIAC3052-5G
3-Chloro-5-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD03407962
Numéro CAS: 4863-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité