3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
C3056-1G C3056-5G
TCIAC3056-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC3056-1G TCIAC3056-5G
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039888
Numéro CAS: 175883-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité