Carbinoxamine Maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Carbinoxamine maleate salt
C3057-5G C3057-25G
TCIAC3057-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC3057-5G TCIAC3057-25G
Carbinoxamine Maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Carbinoxamine Maleate
Formule: C₁₆H₁₉ClN₂O·C₄H₄O₄
MW: 406,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082461
Numéro CAS: 3505-38-2
EINECS: 222-498-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01799
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité