Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloroflavone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6-Chloro-2-phenylchromen-4-one, 6-Chloro-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Chloro-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6-Chloro-2-phenyl-4-benzopyrone

C3066-1G C3066-5G
TCIAC3066-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC3066-1G TCIAC3066-5G
6-Chloroflavone ≥98.0% (par GC)
6-Chloroflavone


Formule: C₁₅H₉ClO₂
MW: 256,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209560
Numéro CAS: 10420-73-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité