4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3067-1G C3067-5G
TCIAC3067-1GEA 103 EUR InStock
TCIAC3067-1G TCIAC3067-5G
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134578
Numéro CAS: 23779-97-7
EINECS: 245-880-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité