5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3068-5G C3068-25G
TCIAC3068-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC3068-5G TCIAC3068-25G
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Formule: C₁₂H₁₄ClN₃O
Numéro MDL: MFCD02093793
Numéro CAS: 53786-28-0
EINECS: 258-771-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité