4-Chloro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
C3071-1G C3071-5G
TCIAC3071-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAC3071-1G TCIAC3071-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD02683104
Numéro CAS: 161950-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité