Coumarin 510 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,6,7-Tetrahydro-10-(3-pyridyl)-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one
C3072-200MG C3072-1G
TCIAC3072-200MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAC3072-200MG TCIAC3072-1G
Coumarin 510 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Coumarin 510
Formule: C₂₀H₁₈N₂O₂
MW: 318,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467042
Numéro CAS: 87349-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Molar extinction coefficient min. 34000 (THF, 412 to 417nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité