(Chloromethyl)trimethoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3073-5G C3073-25G
TCIAC3073-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC3073-5G TCIAC3073-25G
(Chloromethyl)trimethoxysilane ≥98.0% (par GC)
(Chloromethyl)trimethoxysilane
Formule: C₄H₁₁ClO₃Si
Point d'ébullition: 156°C
Point d'éclair: –3°C
Numéro MDL: MFCD00468107
Numéro CAS: 5926-26-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité