2-Chloro-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3074-1G C3074-5G
TCIAC3074-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC3074-1G TCIAC3074-5G
2-Chloro-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024233
Numéro CAS: 603-86-1
EINECS: 210-061-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité