3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone, 3-Chloro-4-hydroxyacetophenone, 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
C3076-1G C3076-5G
TCIAC3076-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC3076-1G TCIAC3076-5G
3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00663621
Numéro CAS: 2892-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité