2-Chloroisonicotinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C3079-1G C3079-5G
TCIAC3079-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC3079-1G TCIAC3079-5G
2-Chloroisonicotinamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloroisonicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00221401
Numéro CAS: 100859-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité