3-Chloro-2-ethoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3081-1G C3081-5G
TCIAC3081-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAC3081-1G TCIAC3081-5G
3-Chloro-2-ethoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-2-ethoxypyridine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD09702462
Numéro CAS: 177743-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aff035a8cbc0bb9027b123d44c439d8604109a4&vid=0aff035a8cbc0bb9027b123d44c439d8604109a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité