3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3083-1G C3083-5G
TCIAC3083-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC3083-1G TCIAC3083-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01567246
Numéro CAS: 2315-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité