7-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3085-5G C3085-25G
TCIAC3085-5GEA 158 EUR InStock
TCIAC3085-5G TCIAC3085-25G
7-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
7-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
MW: 163,6036 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00956370
Numéro CAS: 612-61-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501d17dc0c2cb4f94046b12461e9fd2e6ba859ff&vid=501d17dc0c2cb4f94046b12461e9fd2e6ba859ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité