3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile, 3-(4-Chlorobutyl)-5-cyanoindole
C3086-1G C3086-5G
TCIAC3086-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC3086-1G TCIAC3086-5G
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile ≥97.0% (par GC)
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₃ClN₂
MW: 232,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD09833261
Numéro CAS: 143612-79-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité