4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC3087-25GEA 167 EUR InStock
TCIAC3087-25G TCIAC3087-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00006083
Numéro CAS: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité