2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3089-1G C3089-5G
TCIAC3089-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC3089-1G TCIAC3089-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD06255171
Numéro CAS: 72587-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité