1-Chloro-4-éthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3091-5G C3091-25G
TCIAC3091-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC3091-5G TCIAC3091-25G
1-Chloro-4-éthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-4-éthylbenzène
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 184°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00040855
Numéro CAS: 622-98-0
EINECS: 210-763-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité