(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3092-5ML C3092-25ML
TCIAC3092-5MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAC3092-5ML TCIAC3092-25ML
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (par GC)
(3-Chloropropyl)diethoxy(methyl)silane
Formule: C₈H₁₉ClO₂Si
MW: 210,77 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD05663910
Numéro CAS: 13501-76-3
EINECS: 236-828-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f844571533d10ee0d8d778aa16d6c524f3cc1852&vid=f844571533d10ee0d8d778aa16d6c524f3cc1852&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité