3'-Chloro-4'-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3093-1G C3093-5G
TCIAC3093-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC3093-1G TCIAC3093-5G
3'-Chloro-4'-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Chloro-4'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD04973413
Numéro CAS: 37612-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité