6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3097-5G C3097-25G
TCIAC3097-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC3097-5G TCIAC3097-25G
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₀H₈ClNO₃
Numéro MDL: MFCD01321312
Numéro CAS: 26518-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité