3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methylumbelliferone, 3-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin
C3098-1G C3098-5G
TCIAC3098-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAC3098-1G TCIAC3098-5G
3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin
Formule: C₁₀H₇ClO₃
MW: 210,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006851
Numéro CAS: 6174-86-3
EINECS: 228-217-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité