3-Chlorophenyl acetylene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
C3099-1G C3099-5G
TCIAC3099-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC3099-1G TCIAC3099-5G
3-Chlorophenyl acetylene ≥97.0% (par GC)
3-Chlorophenyl acetylene
Formule: C₈H₅Cl
MW: 136,578 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD03839984
Numéro CAS: 766-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99e1fc7427cd66d67c4bedff1ba6402450956a35&vid=baacb150f08a2db69a244dee2992a06a46736185&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité