Cyclohexylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
C3101-1G C3101-5G
TCIAC3101-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC3101-1G TCIAC3101-5G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₃BO₂
MW: 210,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038749
Numéro CAS: 87100-15-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité