4-Chloro-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3103-5G C3103-1G
TCIAC3103-5GEA 137 EUR InStock
TCIAC3103-5G TCIAC3103-1G
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143291
Numéro CAS: 110888-15-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité