Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorhexidine gluconate 20% dans l'eau

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC3105-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC3105-25ML
Chlorhexidine gluconate 20% dans l'eau
Chlorhexidine gluconate


Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀·2C₆H₁₂O₇
MW: 897,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083599
Numéro CAS: 18472-51-0
EINECS: 242-354-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 19.0 to 21.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité