Acide diéthylènetriaminepentaacétique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08390.0250 1.08390.9025
1.08390.0250EA 97.7 EUR InStock
1.08390.0250 1.08390.9025
Acide diéthylènetriaminepentaacétique, Supelco®
Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004289
Numéro CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.8 g/l (25 °C)
Melting Point 220 - 222 °C decomposes
Molar Mass 393.34 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Density 1.56 g/cm3
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité