Cefdinir ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3111-1G C3111-5G
TCIAC3111-1GEA 102 EUR InStock
TCIAC3111-1G TCIAC3111-5G
Cefdinir ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cefdinir
Formule: C₁₄H₁₃N₅O₅S₂
Point de fusion: 190°C
Numéro MDL: MFCD00865030
Numéro CAS: 91832-40-5
Merck Index: 14,01920
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -58.0 to -66.0 deg (C=1,0.1mol/L buffer sol. pH7.0 Phosphate)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité