(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC3113-5GEA 103 EUR InStock
TCIAC3113-5G
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055556
Numéro CAS: 50889-29-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité