2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3115-200MG C3115-1G
TCIAC3115-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAC3115-200MG TCIAC3115-1G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂ClFN₂O₂
Numéro MDL: MFCD06659490
Numéro CAS: 136888-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité