Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC3120-1GEA 168 EUR InStock
TCIAC3120-1G
4-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloropyridine-2-ol


Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093022
Numéro CAS: 40673-25-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité