2-Chloro-4-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3122-1G C3122-5G
TCIAC3122-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC3122-1G TCIAC3122-5G
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00052203
Numéro CAS: 28163-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité