2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3123-1G C3123-5G
TCIAC3123-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC3123-1G TCIAC3123-5G
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine
Formule: C₁₆H₁₁ClN₂
MW: 266,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00030776
Numéro CAS: 2915-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité