Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3129-5G C3129-25G
TCIAC3129-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC3129-5G TCIAC3129-25G
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006852
Numéro CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02563
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité