2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C3136-1G C3136-5G
TCIAC3136-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC3136-1G TCIAC3136-5G
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412793
Numéro CAS: 444120-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité