(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3137-1G C3137-5G
TCIAC3137-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC3137-1G TCIAC3137-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea ≥98.0% (par HPLC)
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Formule: C₇H₆ClFN₂S
MW: 204,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD01571081
Numéro CAS: 154371-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité