6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
C3138-1G C3138-5G
TCIAC3138-1GEA 66 EUR InStock
TCIAC3138-1G TCIAC3138-5G
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD01744501
Numéro CAS: 5791-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité