2-Chloro-5-fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3140-1G C3140-5G
TCIAC3140-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC3140-1G TCIAC3140-5G
2-Chloro-5-fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD06213626
Numéro CAS: 202522-23-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité